Artikelnummer. 15647350
Artikelnummer.
Mængde
Pakningsstørrelse
15647350
50 mL
50ml
1 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer.
15647350
Leverandør
Honeywell-Fluka
Leverandørnr.
8562950ML
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
for GC,≥ 99,0 %
Ledende i branchen i over 65 år Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale
Squalane
CAS
111-01-3
Smeltepunkt
-38 °C
Farve
Farveløs
Tæthed
0,81 g/ml ved 25 °C
pH
Neutral
Kogepunkt
176 °C (0,07 hPa)
Flammepunkt
218 °C (424,4 °F)
Lugt
Lugtfri
Emballage
Glasflaske
Molekylær formel
C30H62
Lineær formel
[(CH3 )2 CH(CH2 )3 CH(CH3 )(CH2 )3 CH(CH3 )CH2 CH2 -]2
MDL nummer
MFCD00008953
Mængde
50 mL
FN nummer
NONH for all modes of transport
Beilstein
776019
Synonym
squalane, perhydrosqualene, dodecahydrosqualene, cosbiol, vitabiosol, spinacane, robane, hexamethyltetracosane, tetracosane, 2,6,10,15,19,23-hexamethyl, hexamethyl tetracosane
Opløselighedsinformation
Uopløselig i vand
InChI nøgle
PRAKJMSDJKAYCZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
IUPAC navn
2,6,10,15,19,23-hexamethyltetracosan
Molekylvægt (g/mol)
422.826
PubChem CID
8089
Formel vægt
422,81 g/mol
Procent renhed
≥99,0% (GC)
Vis mere
Vis mindre
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores
Privatlivspolitik .
Ser du en mulighed for forbedring?