Få mere at vide
Squalane, Tech. 90% (Vegetabilsk squalan), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Squalans indflydelse på den vitale vej, der omdanner glucose til kolesterol, kan være afgørende. Det regulerer eller kontrollerer syntesehastigheden af enzymet HMG Co-A reduktase og kan bidrage til effektive behandlinger af cancer og hjertesygdomme. Det spiller en vigtig rolle som terminator i biomembranen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ikke blandet eller svær at blande i vand.
Noter
Opbevar det væk fra oxiderende midler. Hold beholderen tæt lukket og placer den køligt, tørt og godt ventileret.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Squalane |
| Smeltepunkt | -38 °C |
| Tæthed | 0.81 |
| Kogepunkt | 210 °C til 215 °C (1 mmHg) |
| Flammepunkt | 218 °C (424 °F) |
| Brydningsindeks | 1.451 |
| Mængde | 500 g |
| Beilstein | 776019 |
| Merck Index | 14,8767 |
| Opløselighedsinformation | Ikke blandeligt eller svært at blande i vand. |
| Vis mere |