Få mere at vide
Squalane, ≥88 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439056
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11439056 100 g 100g
11449056 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 11439056 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17931.22
 Begrænset vare
På lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Squalans indflydelse på den vitale vej, der omdanner glucose til kolesterol, kan være afgørende. Det regulerer eller kontrollerer syntesehastigheden af enzymet HMG Co-A reduktase og kan bidrage til effektive behandlinger af cancer og hjertesygdomme. Det spiller en vigtig rolle som terminator i biomembranen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed Ikke blandbar eller vanskelig at
blande i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-01-3
Molekylær formel C30H62
Molekylvægt (g/mol) 422.826
MDL nummer MFCD00008953
InChI nøgle PRAKJMSDJKAYCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym squalane, perhydrosqualene, dodecahydrosqualene, cosbiol, vitabiosol, spinacane, robane, hexamethyltetracosane, tetracosane, 2,6,10,15,19,23-hexamethyl, hexamethyl tetracosane
PubChem CID 8089
IUPAC navn 2,6,10,15,19,23-hexamethyltetracosan
SMIL CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Squalane
Smeltepunkt -38°C
Tæthed 0.81
Kogepunkt 210°C to 215°C (1 mmHg)
Flammepunkt 218°C (424°F)
Brydningsindeks 1.451
Mængde 100 g
Beilstein 776019
Merck Index 14,8767
Opløselighedsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vægt 422.83
Procent renhed 90%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.