Få mere at vide
Squalamine, MedChemExpress
Beskrivelse
Squalamine(MSI-1256) is an aminosterol compound with potent broad spectrum antiviral activity.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Squalamine |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 148717-90-2 |
| Farve | Light Yellow |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C34H65N3O5S |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| Synonym | MSI-1256 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (159.25 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |