Få mere at vide
SQ22536, MedChemExpress
Artikelnummer. 16490906
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16490906 200 mg -
16475727 5 mg -
16469556 50 mg -
16462988 10 mg -
16422576 25 mg 25mg
16414306 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16490906 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY100396
MedChemExpress SQ22536 is an effective adenylate cyclase (AC) inhibitor.
SQ22536 is an effective adenylate cyclase (AC) inhibitor.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale SQ22536
CAS 17318-31-9
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C9H11N5O
Mængde 200 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (487.28 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 55 mg/mL (268.01 mM; Need ultrasonic)
SMIL NC1=C2N=CN(C3OCCC3)C2=NC=N1
Molekylvægt (g/mol) 205.22
Formel vægt 205.22
Procent renhed 98.41%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism