missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
SQ109, MedChemExpress
Beskrivelse
SQ109 is a potent inhibitor of the trypomastigote form of the parasite, with IC50 for cell killing of 50±8 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | SQ109 |
| Fysisk form | Liquid |
| CAS | 502487-67-4 |
| Farve | Colorless |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C22H38N2 |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | NSC 722041 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 25 mg/mL (75.63 mM) |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?