missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

SQ 22536, TRC

Artikelnummer. 30427183
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30427183 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30427183 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS68370025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Tetrahydrofuryl-9-adenine
CAS 17318-31-9
Molekylær formel C9H11N5O
Mængde 25 mg
Synonym Tetrahydrofuryl-9-adenine, 9-(Tetrahydro-2-furyl)s\adenine
InChI formel InChI=1S/C9H11N5O/c10-8-7-9(12-4-11-8)14(5-13-7)6-2-1-3-15-6/h4-6H,1-3H2,(H2,10,11,12)
SMIL NC1=NC=NC2=C1N=CN2C3CCCO3
IUPAC navn 9-(tetrahydrofuran-2-yl)-9H-purin-6-amine
Molekylvægt (g/mol) 205.22
Formel vægt 205.1
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.