missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ SQ 22536
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30001428
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30001428 10 mg
18044582 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30001428 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 1435/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Adenylyl cyclase inhibitor

Inhibitor of adenylyl cyclase (IC50 = 1.4 μM). Inhibits PGE1-stimulated increases in cAMP levels in intact human platelets. Cell permeable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 17318-31-9
Molekylær formel C9H11N5O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale SQ 22536
Mængde 10 mg
Formel vægt 205.22
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 205.22
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.