Få mere at vide
Brady™ Universal Plus Kemisk rulle
Artikelnummer. 10738015 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Kapacitet (engelsk):
20.605 gal.
Artikelnummer. Kapacitet (engelsk)
10738015 20.605 gal.
1 options
Artikelnummer. 10738015 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 813845
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1408.30 DKK
    1219.21 DKK / Pakke med 1
    Spare 189.09 DKK
    13% Slukket
På lager
De Universal Plus Chemical Roll er en 2-lags, grøn, middelvægtig, bundet og dobbeltperforeret kemikalieabsorberende rulle, der absorberer kemikalier og farlige væsker.
  • Ensidig spunbound giver ekstra styrke samt mindre fnug.
  • Nedbrydes ikke eller forårsager en farlig kemisk reaktion med den absorberede væske.
  • Grøn farve advarer arbejdere om, at produktet bliver brugt til farlige væsker.
  • Grøn farve giver også brugeren mulighed for at identificere og adskille farligt affald til bortskaffelse, hvilket resulterer i lavere bortskaffelsesomkostninger.
  • Perforeret i midten og på tværs for at tillade brug af præcis den rigtige mængde materiale for at reducere spild.
  • Perfekt til oprydning af kemikaliespild eller til brug i laboratorier.
Tekniske data
Farve Grøn
Oversigt RULLE, medium vægt, dobbelt perforeret og limet 38 cm x 46 m
Kapacitet (engelsk) 20.605 gal.
Kapacitet (metrisk) 78 L
Type Kemisk sorbent
Format Absorberende rulle
Til brug med (applikation) Drikkevareforarbejdning, Kemi, Fødevareforarbejdning, Laboratorie, Fremstilling, Maritim, Olie og gas, Farmaceutisk, Proces, Lager og logistik
Til brug med (udstyr) Overspray, utætheder, dryp i tromle- og væskeopbevaringsområder, arbejdsstationer og laboratorier.
Emballagemængde 1 rulle
Dimensioner (L x B) 46 m x 38 cm
Længde (engelsk) 50.31 yd.
Længde (metrisk) 46 m
Bredde (engelsk) 14,96 tommer.
Bredde (metrisk) 38 cm
Vægt (metrisk) 6.3 kg
Alternativt varenummer UN15-DP-E