Få mere at vide
Brady™ Spunbound/Meltblown Bonded Pad
Artikelnummer. 10555685 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Kapacitet (engelsk):
20.341 gal.
Artikelnummer. Kapacitet (engelsk)
10555685 20.341 gal.
1 options
Artikelnummer. 10555685 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 813843
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1580.30 DKK
    1371.27 DKK / Pakke med 1
    Spare 209.03 DKK
    13% Slukket
På lager
Denne Spunbound/Meltblown Bonded Pad er en 2-lags, grøn, middelvægtig, bundet kemisk sorbentpude, der absorberer kemikalier og farlige væsker. Ensidig spunbound giver ekstra styrke samt mindre fnug. Nedbrydes ikke eller forårsager en farlig kemisk reaktion med den absorberede væske.
  • Grøn farve advarer arbejdere om, at produktet bliver brugt til farlige væsker.
  • Grøn farve giver også brugeren mulighed for at identificere og adskille farligt affald til bortskaffelse, hvilket resulterer i lavere bortskaffelsesomkostninger.
  • Perforeret for mere fleksibilitet - brug kun det, du har brug for, og minimer spild.
  • Perfekt til at rense kemikaliespild eller til brug i laboratorier.
Tekniske data
Farve Grøn
Oversigt PAD, Medium Weight, Bonded 30 cm x 30 cm, 50 Puder/Taske, 4 Poser/Disp. Boks
Kapacitet (engelsk) 20.341 gal.
Kapacitet (metrisk) 80 L
Type Kemisk sorbent
Format Absorberende pude
Til brug med (applikation) Drikkevareforarbejdning, Kemi, Fødevareforarbejdning, Laboratorie, Fremstilling, Maritim, Olie og gas, Farmaceutisk, Proces, Lager og logistik
Til brug med (udstyr) Overspray, utætheder, dryp i tromle- og væskeopbevaringsområder, arbejdsstationer og laboratorier.
Model- Lavt fnug
Emballagemængde 200 Pk.
Dimensioner (L x B) 30 x 30 cm
Længde (engelsk) 11,81 tommer
Længde (metrisk) 30 cm
Bredde (engelsk) 11.811 tommer.
Bredde (metrisk) 30 cm
Vægt (metrisk) 6.3 kg
Alternativt varenummer UN1212-E