Få mere at vide
Tygon SPT-3350 platinhærdet silikoneslange
Ultraglat indre overflade reducerer partikelindfangning
Brand: Tygon 50114-12
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
Ideel til transport af mad og drikke. Minimal e in., medgørlig bevarer væskeintegriteten. Op til tre gange glattere end andre silikoneslanger. FDA 21 CFR 175.300 kompatibel. Gratis teknisk applikationssupport tilgængelig for at hjælpe med valg af slangerTekniske data
USP;NSF-51;FDA | |
Tygon 3350 | |
50 ft. |
1/2 tomme. | |
5/8 tommer. | |
Ja |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Tygon SPT-3350 platinhærdet silikoneslange > 1/2 in., 5/8 in.
Advarsel: Dette produkt er ikke godkendt eller beregnet til og bør ikke bruges til medicinske, kliniske, kirurgiske eller andre patientorienterede applikationer.
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion