Få mere at vide
Tygon SPT-3350 platinhærdet silikoneslange
Artikelnummer. 30053721 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Diameter (engelsk) Indre:
1 tomme
1-1/2 in.
1-1/4 in.
1/16 tommer.
1/2 tomme.
1/32 tommer.
1/4 tommer
1/8 tommer
3/16 tommer
3/32 tommer.
3/4 tommer
3/8 tommer
5/16 tommer
5/32 tommer.
5/8 tommer.
7/16 tommer
Diameter (engelsk) Ydre:
1 tomme
1-1/2 in.
1-1/4 tommer.
1/2 tomme.
1/4 tommer
1/8 tommer
11/16 tommer
13/16 tommer.
2''
3/16 tommer
3/32 tommer.
3/4 tommer
3/8 tommer
5/16 tommer
5/32 tommer.
5/8 tommer.
7/16 tommer
7/32 tommer.
7/8 tommer.
9/16 tommer.
32 product options available for selection
Product selection table with 32 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (engelsk) Indre Diameter (engelsk) Ydre
30053721 1 tomme 1-1/4 tommer.
30053509 1/4 tommer 3/8 tommer
30053959 3/8 tommer 1/2 tomme.
30053098 3/16 tommer 5/16 tommer
30054135 3/16 tommer 7/16 tommer
30053030 1/16 tommer. 1/8 tommer
30053420 3/32 tommer. 5/32 tommer.
30053915 7/16 tommer 9/16 tommer.
30053674 3/8 tommer 5/8 tommer.
30053763 1/4 tommer 5/16 tommer
30053277 3/4 tommer 1 tomme
30053357 3/8 tommer 9/16 tommer.
30053193 1/2 tomme. 3/4 tommer
30053544 5/8 tommer. 7/8 tommer.
30054107 1/2 tomme. 5/8 tommer.
30053476 7/16 tommer 5/8 tommer.
30054184 3/16 tommer 3/8 tommer
30053526 1/2 tomme. 11/16 tommer
30053711 1-1/2 in. 2''
30053015 1/16 tommer. 3/16 tommer
30054333 5/32 tommer. 7/32 tommer.
30053671 1/32 tommer. 3/32 tommer.
30053825 1-1/4 in. 1-1/2 in.
30054156 3/32 tommer. 7/32 tommer.
30053351 1/4 tommer 1/2 tomme.
30053768 3/16 tommer 1/4 tommer
30053003 5/8 tommer. 13/16 tommer.
30053126 5/16 tommer 7/16 tommer
30053099 5/16 tommer 1/2 tomme.
30053335 1/4 tommer 7/16 tommer
30053823 1/8 tommer 1/4 tommer
30053559 1/8 tommer 3/16 tommer
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 32 options available.
32 options
Artikelnummer. 30053721 Leverandør Tygon Leverandørnr. ABW62NSF
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13315.00 DKK
    12093.45 DKK / 15m
    Spare 1221.55 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Ultraglat indre overflade reducerer partikelindfangning
Ideel til transport af mad og drikke. Minimal e in., medgørlig bevarer væskeintegriteten. Op til tre gange glattere end andre silikoneslanger. FDA 21 CFR 175.300 kompatibel. Gratis teknisk applikationssupport tilgængelig for at hjælpe med valg af slanger
Tekniske data
Certificeringer/compliance USP;NSF-51;FDA
Diameter (engelsk) Indre 1 tomme
Materiale Tygon 3350
Diameter (engelsk) Ydre 1-1/4 tommer.
Samlet længde (engelsk) 50 ft.
Steriliseringsmetode Ja
Advarsel: Dette produkt er ikke godkendt eller beregnet til og bør ikke bruges til medicinske, kliniske, kirurgiske eller andre patientorienterede applikationer.