Få mere at vide
Tygon SPT-3350 platinhærdet silikoneslange
Artikelnummer. 30053559 Shop alle Cole-Parmer produkter
Diameter (engelsk) Indre:
1 tomme
1-1/2 in.
1-1/4 in.
1/16 tommer.
1/2 tomme.
1/32 tommer.
1/4 tommer
1/8 tommer
3/16 tommer
3/32 tommer.
3/4 tommer
3/8 tommer
5/16 tommer
5/32 tommer.
5/8 tommer.
7/16 tommer
Diameter (engelsk) Ydre:
1 tomme
1-1/2 in.
1-1/4 tommer.
1/2 tomme.
1/4 tommer
1/8 tommer
11/16 tommer
13/16 tommer.
2''
3/16 tommer
3/32 tommer.
3/4 tommer
3/8 tommer
5/16 tommer
5/32 tommer.
5/8 tommer.
7/16 tommer
7/32 tommer.
7/8 tommer.
9/16 tommer.
Artikelnummer. 30053559
Brand: Tygon 5011394
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ultraglat indre overflade reducerer partikelindfangning
Ideel til transport af mad og drikke. Minimal e in., medgørlig bevarer væskeintegriteten. Op til tre gange glattere end andre silikoneslanger. FDA 21 CFR 175.300 kompatibel. Gratis teknisk applikationssupport tilgængelig for at hjælpe med valg af slanger
Tekniske data
Certificeringer/compliance USP;NSF-51;FDA
Diameter (engelsk) Indre 1/8 tommer
Materiale Tygon 3350
Diameter (engelsk) Ydre 3/16 tommer
Samlet længde (engelsk) 50 ft.
Steriliseringsmetode Ja
Farve Gennemskinnelig
Advarsel: Dette produkt er ikke godkendt eller beregnet til og bør ikke bruges til medicinske, kliniske, kirurgiske eller andre patientorienterede applikationer.