Få mere at vide
Tygon SPT-3350 platinhærdet silikoneslange
Ultraglat indre overflade reducerer partikelindfangning
Brand:  Tygon 50114-13
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 30053526
  • 5955.02 DKK / 15m
Only null left
Forventet forsendelse: 29-10-2025
Description
Ideel til transport af mad og drikke. Minimal e in., medgørlig bevarer væskeintegriteten. Op til tre gange glattere end andre silikoneslanger. FDA 21 CFR 175.300 kompatibel. Gratis teknisk applikationssupport tilgængelig for at hjælpe med valg af slanger
Specifications
Specifications
USP;NSF-51;FDA
Tygon 3350
50 ft.
1/2 tomme.
11/16 tommer
Ja
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Product Title
Tygon SPT-3350 platinhærdet silikoneslange > 1/2 in., 11/16 in.
Advarsel: Dette produkt er ikke godkendt eller beregnet til og bør ikke bruges til medicinske, kliniske, kirurgiske eller andre patientorienterede applikationer.