Få mere at vide
Tygon SPT-3350 platinhærdet silikoneslange
Shop alle Cole-Parmer produkter
Diameter (engelsk) Indre:
1 tomme
1-1/2 in.
1-1/4 in.
1/16 tommer.
1/2 tomme.
1/32 tommer.
1/4 tommer
1/8 tommer
3/16 tommer
3/32 tommer.
3/4 tommer
3/8 tommer
5/16 tommer
5/32 tommer.
5/8 tommer.
7/16 tommer
Diameter (engelsk) Ydre:
1 tomme
1-1/2 in.
1-1/4 tommer.
1/2 tomme.
1/4 tommer
1/8 tommer
11/16 tommer
13/16 tommer.
2''
3/16 tommer
3/32 tommer.
3/4 tommer
3/8 tommer
5/16 tommer
5/32 tommer.
5/8 tommer.
7/16 tommer
7/32 tommer.
7/8 tommer.
9/16 tommer.
Beskrivelse
Ideel til transport af mad og drikke. Minimal e in., medgørlig bevarer væskeintegriteten. Op til tre gange glattere end andre silikoneslanger. FDA 21 CFR 175.300 kompatibel. Gratis teknisk applikationssupport tilgængelig for at hjælpe med valg af slanger
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | USP;NSF-51;FDA |
| Diameter (engelsk) Indre | 3/8 tommer |
| Materiale | Tygon 3350 |
| Diameter (engelsk) Ydre | 9/16 tommer. |
| Samlet længde (engelsk) | 50 ft. |
| Steriliseringsmetode | Ja |
| Farve | Gennemskinnelig |
Advarsel: Dette produkt er ikke godkendt eller beregnet til og bør ikke bruges til medicinske, kliniske, kirurgiske eller andre patientorienterede applikationer.