Få mere at vide
Tygon SPT-3350 platinhærdet silikoneslange
Ultraglat indre overflade reducerer partikelindfangning
Brand:  Tygon 50114-04
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 30053351
  • 4973.85 DKK / 15m
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 28-10-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Ideel til transport af mad og drikke. Minimal e in., medgørlig bevarer væskeintegriteten. Op til tre gange glattere end andre silikoneslanger. FDA 21 CFR 175.300 kompatibel. Gratis teknisk applikationssupport tilgængelig for at hjælpe med valg af slanger
Tekniske data
Tekniske data
USP;NSF-51;FDA
Tygon 3350
50 ft.
Gennemskinnelig
1/4 tommer
1/2 tomme.
Ja
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Tygon SPT-3350 platinhærdet silikoneslange > 1/4 in., 1/2 in.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.
Advarsel: Dette produkt er ikke godkendt eller beregnet til og bør ikke bruges til medicinske, kliniske, kirurgiske eller andre patientorienterede applikationer.