Få mere at vide
Tygon SPT-3350 platinhærdet silikoneslange
Artikelnummer. 30053277 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Diameter (engelsk) Indre:
1 tomme
1-1/2 in.
1-1/4 in.
1/16 tommer.
1/2 tomme.
1/32 tommer.
1/4 tommer
1/8 tommer
3/16 tommer
3/32 tommer.
3/4 tommer
3/8 tommer
5/16 tommer
5/32 tommer.
5/8 tommer.
7/16 tommer
Diameter (engelsk) Ydre:
1 tomme
1-1/2 in.
1-1/4 tommer.
1/2 tomme.
1/4 tommer
1/8 tommer
11/16 tommer
13/16 tommer.
2''
3/16 tommer
3/32 tommer.
3/4 tommer
3/8 tommer
5/16 tommer
5/32 tommer.
5/8 tommer.
7/16 tommer
7/32 tommer.
7/8 tommer.
9/16 tommer.
32 product options available for selection
| Artikelnummer. | Diameter (engelsk) Indre | Diameter (engelsk) Ydre |
|---|---|---|
| 30053277 | 3/4 tommer | 1 tomme |
| 30053509 | 1/4 tommer | 3/8 tommer |
| 30053959 | 3/8 tommer | 1/2 tomme. |
| 30053098 | 3/16 tommer | 5/16 tommer |
| 30054135 | 3/16 tommer | 7/16 tommer |
| 30053030 | 1/16 tommer. | 1/8 tommer |
| 30053420 | 3/32 tommer. | 5/32 tommer. |
| 30053915 | 7/16 tommer | 9/16 tommer. |
| 30053674 | 3/8 tommer | 5/8 tommer. |
| 30053763 | 1/4 tommer | 5/16 tommer |
| 30053357 | 3/8 tommer | 9/16 tommer. |
| 30053193 | 1/2 tomme. | 3/4 tommer |
| 30053544 | 5/8 tommer. | 7/8 tommer. |
| 30053721 | 1 tomme | 1-1/4 tommer. |
| 30054107 | 1/2 tomme. | 5/8 tommer. |
| 30053476 | 7/16 tommer | 5/8 tommer. |
| 30054184 | 3/16 tommer | 3/8 tommer |
| 30053526 | 1/2 tomme. | 11/16 tommer |
| 30053711 | 1-1/2 in. | 2'' |
| 30053015 | 1/16 tommer. | 3/16 tommer |
| 30054333 | 5/32 tommer. | 7/32 tommer. |
| 30053671 | 1/32 tommer. | 3/32 tommer. |
| 30053825 | 1-1/4 in. | 1-1/2 in. |
| 30054156 | 3/32 tommer. | 7/32 tommer. |
| 30053351 | 1/4 tommer | 1/2 tomme. |
| 30053768 | 3/16 tommer | 1/4 tommer |
| 30053003 | 5/8 tommer. | 13/16 tommer. |
| 30053126 | 5/16 tommer | 7/16 tommer |
| 30053099 | 5/16 tommer | 1/2 tomme. |
| 30053335 | 1/4 tommer | 7/16 tommer |
| 30053823 | 1/8 tommer | 1/4 tommer |
| 30053559 | 1/8 tommer | 3/16 tommer |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 32 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Artikelnummer.
30053277
Leverandør
Tygon
Leverandørnr.
ABW53NSF
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
-
10670.00 DKK
9681.33 DKK / 15m
Spare 988.67 DKK
9% Slukket
Forventet forsendelse: 28-01-2027
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Beskrivelse
Ideel til transport af mad og drikke. Minimal e in., medgørlig bevarer væskeintegriteten. Op til tre gange glattere end andre silikoneslanger. FDA 21 CFR 175.300 kompatibel. Gratis teknisk applikationssupport tilgængelig for at hjælpe med valg af slanger
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | USP;NSF-51;FDA |
| Diameter (engelsk) Indre | 3/4 tommer |
| Materiale | Tygon 3350 |
| Diameter (engelsk) Ydre | 1 tomme |
| Samlet længde (engelsk) | 50 ft. |
| Steriliseringsmetode | Ja |
Advarsel: Dette produkt er ikke godkendt eller beregnet til og bør ikke bruges til medicinske, kliniske, kirurgiske eller andre patientorienterede applikationer.