Få mere at vide
De Buyer™ Spring Tang
Artikelnummer. 11997844
Skift visning
Længde (metrisk):
240 mm
300 mm
400 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk)
11997844 240 mm
11907854 300 mm
11927854 400 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11997844 Leverandør De Buyer™ Leverandørnr. 4788.24N
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.39 DKK
    46.14 DKK / Pakke med 1
    Spare 14.25 DKK
    23% Slukket
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Tag fat i, flyt og overfør mad ved hjælp af rustfrit stål De Buyer™ Spring Tang
  • Til generelle fødevarehåndteringsbehov
  • Klemme INOX
  • Rustfrit stål
  • Tre længder
Tekniske data
Produkttype Klemme Inox
Materiale Rustfrit stål
Længde (metrisk) 240 mm
Mængde Hver