Få mere at vide
Epredia™ Mircoscope Slide Spring Spacers
Artikelnummer. 12678526 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Til 14-skuffers skab
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) unitSize
12678526 Til 14-skuffers skab Hver
1 options
Artikelnummer. 12678526 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. E43/16
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Adskil objektglassene under tørring med disse afstandsstykker, der fås i flere varianter. Slides passer ind i arkivskabsskuffer.
Sorter:
  • 7-skuffers skab
  • 14-skuffers skab
  • MINI skab med 14 skuffer
  • Colorstack skabe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Til 14-skuffers skab