Få mere at vide
Fisherbrand™ Fjeder til Micro-Insert, til små åbningsflasker
Artikelnummer. 11571304 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
5 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig Pakningsstørrelse
11571304 5 mm Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 11571304
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med Micro-Insert
  • Forår for 05 09 0279
  • 36 x 5 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Micro indsatsfjeder
Diameter (metrisk) Udvendig 5 mm
Materiale Metal
Til brug med (applikation) Mikroprøveudtagning
Mængde 100
Højde (metrisk) 36 mm