Få mere at vide
Edulab Fjederforlænger, stål, pakke på 200
Artikelnummer. 30280265
Skift visning
Produkttype:
Erstatningsfjeder
Artikelnummer. Produkttype
30280265 Erstatningsfjeder
1 options
Artikelnummer. 30280265 Leverandør Edulab Leverandørnr. VTN12302388
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    522.00 DKK
    502.04 DKK / Pakke med 200
    Spare 19.96 DKK
    3% Slukket
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Spiralet stålfjeder med dobbelte løkkeender, ideel til fysikeksperimenter og bevægelsesstudier.
  • Stålspiralfjeder med dobbelte løkke-ender for sikker fastgørelse
  • Ende-til-ende-længde på 50 mm (1,96 tommer) og en sammenklappet længde på 24 mm (0,94 tommer) uden ringe
  • Udvendigt diameter på 15 mm (0,59 tommer)
  • Strækker sig cirka 200-230 mm (8-9 tommer) og vender tilbage til oprindelig længde uden deformitet
  • Ideel til at studere bevægelse af masse på en fjeder, Hookes lov, potentiel energi og relaterede fysikkoncepter
  • Giver en visuelt og kinæstetisk effektiv metode til at lære fjederdynamik
  • Enkelt fjeder inkluderet til individuelle eksperimenter
Tekniske data
Produkttype Erstatningsfjeder