Få mere at vide
Julabo™ Fjederklemmer til rystevandsbad
Type:
Fjederklemme
Fjederklemmesæt
Holder:
10 ml Erlenmeyer-kolbe
100 ml Erlenmeyerkolbe
1000 ml Erlenmeyerkolbe
12-135 mm og 5-190 mm L-fjedre
200 til 250 ml Erlenmeyer-kolber
25 ml Erlenmeyer-kolbe
300 ml Erlenmeyerkolbe
50 ml Erlenmeyer-kolbe
500 ml Erlenmeyerkolbe
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Basisbakke 8970630, SW22, SW23 Rystevandbad |
| Type | Fjederklemmesæt |
| Holder | 12-135 mm og 5-190 mm L-fjedre |
| Inkluderer | 12 fjederklemmer 135 mm og 5 fjederklemmer 190 mm L |