Få mere at vide
Spreder Blå polystyren kileformet spreder
Artikelnummer. 12342048
Skift visning
Mængde:
100 poser med 5 stk.
25 poser á 20 stk
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
12342048 100 poser med 5 stk. Pakke med 500
12332048 25 poser á 20 stk Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Artikelnummer. 12342048 Leverandør Microspec Leverandørnr. D6
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
High impact wedge-shaped disposable bacterial spreaders
High impact polystyrene disposable bacterial spreaders. Wedge shaped to reduce tendency to flip, or traditional “L” shape. Packs of 500 contain re-sealable inner bags of 5 sterile spreaders.
Tekniske data
Engangs Single-use
Farve Blue
Mængde 100 poser med 5 stk.
Form Wedge-shaped
Materiale Polystyrene
Produkttype Spreader
Til brug med (applikation) High impact Polystyrene disposable bacterial spreaders