Få mere at vide
Spreder Blå polystyren kileformet spreder
Artikelnummer. 12332048
Skift visning
Mængde:
100 poser med 5 i hver
25 poser á 20 stk
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12332048 25 poser á 20 stk Pakke med 500
12342048 100 poser med 5 i hver Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12332048 Leverandør Microspec Leverandørnr. D3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    332.00 DKK
    256.90 DKK / Pakke med 500
    Spare 75.10 DKK
    22% Slukket
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højvirknings-kileformede engangsbakteriespredere
  • Engangsbakteriespredere i polystyren med høj slagkraft.
  • Kileformet til at reducere tendensen til at vende, eller traditionel“ L” form.
  • Pakninger med 500 stk. indeholder genlukkelige inderposer med enten 20 eller 5 sterile spredere.
  • Fremstillet under aseptiske forhold
Tekniske data
Engangs Engangsbrug
Farve Blå
Mængde 25 poser á 20 stk
Form Kileformet
Materiale Polystyren
Produkttype Spreder
Til brug med (applikation) Engangsbakteriespredere i polystyren med høj slagkraft