Få mere at vide
Spreder Blå polystyren L-formet spreder
Artikelnummer. 12822775
Skift visning
Mængde:
100 poser med 5
25 poser á 20 stk
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12822775 25 poser á 20 stk Pakke med 500
12322048 100 poser med 5 Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12822775 Leverandør Microspec Leverandørnr. E3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    335.00 DKK
    256.90 DKK / Pakke med 500
    Spare 78.10 DKK
    23% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Engangsbakteriespredere med høj slagkraft i L-form
Engangsbakteriespredere i polystyren med høj slagkraft. Kileformet til at reducere tendensen til at vende, eller traditionel“ L” form. Pakninger med 500 stk. indeholder genlukkelige inderposer med enten 20 eller 5 sterile spredere.
Tekniske data
Engangs Engangsbrug
Farve Blå
Mængde 25 poser á 20 stk
Form L-form
Materiale Polystyren
Produkttype Spreder
Sterilitet Steril
Til brug med (applikation) Engangsbakteriespredere i polystyren med høj slagkraft