Få mere at vide
Spreder Blå polystyren L-formet spreder
Artikelnummer. 12322048
Mængde:
100 poser med 5 stk.
25 poser á 20 stk
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. 12322048
Brand: Microspec E6
Engangsbakteriespredere med høj slagkraft i L-form
High impact polystyrene disposable bacterial spreaders. Wedge shaped to reduce tendency to flip, or traditional “L” shape. Packs of 500 contain re-sealable inner bags of either 20 or 5 sterile spreaders.
Tekniske data
Engangs Single-use
Farve Blue
Mængde 100 poser med 5 stk.
Form L-Shape
Materiale Polystyrene
Produkttype Spreader
Sterilitet Sterile
Til brug med (applikation) High impact Polystyrene disposable bacterial spreaders