Få mere at vide
Kartell™ Sprayflaske
Artikelnummer. 10579662
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10579662 1000 mL Hver
1 options
Artikelnummer. 10579662 Leverandør Kartell™ Leverandørnr. 0032700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    80.25 DKK
    29.55 DKK / Pakke med 1
    Spare 50.70 DKK
    63% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Dispenser og sprøjt væsker effektivt. Kartell™ Spray Bottle er ideel til at dispensere en bred vifte af væsker, herunder rengøringsmidler, kosmetik og kemiske specialiteter. Flasken har en forstøver med en justeringsstråle.
  • Forstøvere med justering
  • HDPE
  • Velegnet til fødevarer
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Diameter (metrisk) ydre hals 90mm
Diameter (metrisk) Indvendig 22.5 mm
Materiale Plast
Liner materiale HDPE
Højde (metrisk) 271 mm
Billedet er eksemplarisk - sprayhovedet kan se anderledes ud