Få mere at vide
GVS SPR580 Elipse Mask med ABE1P3
:
GVS SPR580 med ABE1P3
Beskrivelse
Denne maske anbefales til multigas- og støvrisici (undtagen ammoniak) i kemiske produktions- og håndteringsmiljøer. Velegnet til alle typer organiske gasser, uorganiske gasser, formaldehyd, kemiske gasser og støv.
- Ekstremt let og kompakt for at give brugeren så meget komfort som muligt. Det giver et komplet synsfelt uden at forstyrre andre øjen- eller høreværn, som brugerne skal bære.
- Lav åndedrætsmodstand for at mindske risikoen for træthed og for at tilføje ekstra komfort.
- Fremstillet af blød termoplastisk lugtfri elastomer, der er hypoallergen (uden latex og silikone) og et pandebånd, der er let at justere.
- Certificeringer: Mask Body EN140: 1998.
- ABE1P3 RD-filtre: EN14387: 2004 + A1: 2008. CE 2798
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Blå |
| Engangs | Genanvendelig |