Få mere at vide
MedChemExpress SPQ
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 50 mg |
| Opbevaringskrav | 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Opløselighed | H2O : 25 mg/mL (88.86 mM; Need ultrasonic) ∣ DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble) |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| CAS | 83907-40-8 |
| Molekylvægt (g/mol) | 281.33 g/mol |
| Mål | HBV |