missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
MedChemExpress SPQ Artikelnummer.: 16438916

MedChemExpress SPQ

Artikelnummer. 16438916
100 mg
Encompass_Preferred
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 16438916

Brand: MedChemExpress HYD0936

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress SPQ is being used to examine and measure membrane chloride transport mechanisms.

Tekniske data

Mængde 100 mg
Opbevaringskrav 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light)
Opløselighed H2O : 25 mg/mL (88.86 mM; Need ultrasonic) ∣ DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
Forsendelsestilstand Room temperature
CAS 83907-40-8
Molekylvægt (g/mol) 281.33 g/mol
Mål HBV
Korrektion af produktindhold

Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel
MedChemExpress SPQ

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.