Få mere at vide
Fisherbrand™ SPP rund engangs Bouffant-hætte, 60,9 cm dia.
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterDescription
- Generelle engangs-bouffant-hætter fås i to størrelser for at fremme generel hygiejne i laboratoriet eller et bredere arbejdsmiljø
- Ikke-vævet, spundet polypropylenstofkonstruktion
- Latexfri
- Leveres som en karton med 10 poser, 100 bouffanter pr. pose
Specifications
Specifications
| Produkttype | Bouffant kasket |
| Materiale | Spundet polypropylen 10 g/m2 |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Ja |
| Latex fri | Ja |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Certificeringer/compliance | PPE KAT I, ISO Testet til ISO3801 og ISO13934-1 |
| Mængde | 1000 Pk. |
| Diameter (engelsk) | 24 tommer |
| Diameter (metrisk) | 60.9 cm |