Få mere at vide
Fisherbrand™ SPP Plisseret engangs Bouffant-hætte
Artikelnummer. 17243044 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Mængde:
1000 Pk.
Artikelnummer. Mængde
17243044 1000 Pk.
1 options
Artikelnummer. 17243044
Sikkerhed starter her: Spar op til 60 %
Brug rabatkode 28008
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Grundlæggende bouffant-hætter lavet af letvægts, komfortabelt spundet polypropylenstof er ideelle til brug i laboratoriet eller det bredere arbejdsmiljø for at fremme generel hygiejne.
  • Generelle engangs-bouffant-hætter fås i to størrelser for at fremme generel hygiejne i laboratoriet eller et bredere arbejdsmiljø.
  • Med elastiske sømme for en nem og behagelig pasform
  • Ikke-vævet, spundet polypropylenstofkonstruktion
  • Latexfri
  • Leveres som en karton med 10 poser, 100 bouffanter pr. pose
Tekniske data
Produkttype Bouffant kasket
Materiale Spundet polypropylen 10 g/m2
Farve Hvid
Engangs Ja
Latex fri Ja
Certificeringer/compliance PPE KAT I, ISO Testet til ISO3801 og ISO13934-1
Certificeringer/overholdelse (Europa) Overholder EF-direktiv 1935/2004/EF, forordning (EU) nr. 10/2011, forordning (EU) nr. 2016/1416 og forordning (EU) 2017/752
Mængde 1000 Pk.
Diameter (engelsk) 21 tommer
Diameter (metrisk) 53.5 cm