Få mere at vide
Fisherbrand™ SPP engangsskobetræk (universel størrelse)
Artikelnummer. 17263034 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Emballagemængde:
100 Skobetræk/Taske, 3 Tasker/Cs.
Artikelnummer. Emballagemængde
17263034 100 Skobetræk/Taske, 3 Tasker/Cs.
1 options
Artikelnummer. 17263034
Sikkerhed starter her: Spar op til 60 %
Brug rabatkode 28008
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Engangsskobetræk af høj kvalitet (oversko), der er elastiske, så de passer til de fleste sko- og fodstørrelser og er ideelle til brug i laboratoriet til at beskytte gulve, fodtøj og fremme generel hygiejne.
Engangsskobetræk af høj kvalitet (oversko), der er elastiske, så de passer til de fleste sko- og fodstørrelser og er ideelle til brug i laboratoriet til at beskytte gulve, fodtøj og fremme generel hygiejne.
  • SPP stof
  • Lang stræk: 44 cm (A)
  • Hælhøjde: 16 cm (B)
  • Vægt: 38 gsm
  • Blå og hvid
  • PPE kategori I
  • Ikke-steril
Tekniske data
Størrelse Universel
Materiale Spunbond polypropylen
Farve Blå, hvid
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Ikke steril
Sål Type Anti-skrid
Certificeringer/compliance PPE kategori I
Emballagemængde 100 Skobetræk/Taske, 3 Tasker/Cs.
Længde (metrisk) 44 cm
Højde (metrisk) 16 cm (hælhøjde)
Vægt (metrisk) 38 gsm