Få mere at vide
Haldenwanger™ Udsprøjtet Mørtel
Artikelnummer. 10746485
Diameter (metrisk) Udvendig:
50 mm
70 mm
80 mm
115 mm
180 mm
240 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Artikelnummer. 10746485
Brand: Haldenwanger™ L 55/8/GLASIERT
Kun null tilbage
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Diameter (metrisk) Udvendig 180 mm
Produkttype Mørtel
Inkluderer Med tud
Type Mørtel