Beskrivelse
- Moderne øjenbeskyttelse
- Har et innovativt tætsiddende, sporty design, der passer til alle
- Den bløde polstring omkring panden og på ørestykkerne giver et behageligt og sikkert greb
- Deres lette, ergonomiske design giver maksimal bærekomfort, selv når de bæres i længere perioder
- Du bemærker næsten ikke, at du har sikkerhedsbriller på, men du har stadig en optimal beskyttelse
Tekniske data
Tekniske data
| Linsebelægning | Ubelagt |
| Linsefarve | Klar |
| Produkttype | Sikkerhedsbriller |
| Materiale | Polycarbonat |
| Engangs | Genanvendelig |
| Linse materiale | Polycarbonat |
| Rammemateriale | Polypropylen, TPE |
| UV beskyttelse | UV400 |
| Rammetype | Sport |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |