Beskrivelse
- Sporty, lette sikkerhedsbriller med kontureret glas for en perfekt pasform på smalle eller bredere ansigter
- Robust polycarbonatlinse med dokumenteret uvex supra-vision belægningsteknologi – permanent anti-dug og ridsesikre linser
- Kombinationen af blød polstring omkring panden og ergonomisk formede sidearme med bløde ørepropper sikrer en behagelig og sikker pasform uden at skabe trykpunkter
- Blødt, justerbart næsestykke gør det muligt at tilpasse brillerne til brugeren for at give en behagelig, skridsikker og trykfri pasform
- Certificeret i henhold til EN 166 (personlig øjenbeskyttelse) og EN 172 (solblændelsesfiltre til industriel brug) UV400 - 100% beskyttelse mod skadelig UV-stråling op til 400 nm
Tekniske data
Tekniske data
| Linsebelægning | Anti-tåge, Ridsefast, Anti-ridsning |
| Linsefarve | Sølv, Spejl |
| Produkttype | Sikkerhedsbriller |
| Materiale | Polycarbonat |
| Engangs | Genanvendelig |
| Linse materiale | Polycarbonat |
| Rammemateriale | TPE |
| UV beskyttelse | UV400 |
| Rammetype | Semi-randløs |