Få mere at vide
Uvex Sportsstyle klare briller
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17975446 Shop alle Uvex produkter
:
Linsefarve: Klar
Artikelnummer. 17975446
Brand: Uvex 9193395
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Briller med et innovativt tætsiddende, sporty design.
Moderne øjenbeskyttelse. uvex sportstyle repræsenterer en ny generation af innovative sikkerhedsbriller: et rent, sporty design, der kombinerer maksimal funktionalitet og beskyttelse– disse lette sikkerhedsbriller er en glæde for alle.
  • Sporty, lette sikkerhedsbriller med kontureret linse for en fantastisk pasform på smalle eller bredere ansigter
  • Uvex beskytte planeten– massebalanceret pc-linse, stel og emballage delvist fremstillet af genbrugsmateriale
  • Robust polycarbonat linse med gennemprøvet uvex supravision belægningsteknologi– permanent anti-dug og ridsefast linse
  • Detekterbar
  • Rammefarve: antracit, jade
  • PC-objektiv: klar
  • Kombinationen af blød polstring omkring panden og ergonomisk formede arme med bløde ørestykker sikrer en behagelig og sikker pasform uden at skabe trykpunkter
  • Blødt, justerbart næsestykke gør det muligt at tilpasse brillerne til brugeren og sikrer en behagelig, skridsikker, trykfri pasform
  • Certificeret i overensstemmelse med EN 166 (personlig øjenbeskyttelse) og EN 170 (UV-filtre)
  • Certificering: W 166 FT CE– 2C-1.2 W1 FTKN CE
  • UV400– 100% beskyttelse mod skadelig UV-stråling til 400 nm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Linsebelægning Ubelagt
Linsefarve Klar
Produkttype Sikkerhedsbriller
Materiale Polycarbonat
Engangs Genanvendelig
Linse materiale Polycarbonat (letvægt)
Rammemateriale polycarbonat, PET
UV beskyttelse UV400
Rammetype Klassisk
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres