Få mere at vide
uvex 9193 Sportstyle sikkerhedsbriller
Artikelnummer. 17787689 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Supravision ETC, Clear
Artikelnummer.
17787689 Supravision ETC, Clear
1 options
Artikelnummer. 17787689 Leverandør uvex Leverandørnr. 9193415
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    106.00 DKK
    100.79 DKK / Pakke med 1
    Spare 5.21 DKK
    4% Slukket
Forventet forsendelse: 02-10-2026
Innovative sikkerhedsbriller med et sporty design kombineret med maksimal funktionalitet og sikkerhed. Den fjerlette konstruktion vejer kun 23 gram, hvilket gør disse briller behagelige at have på i længere perioder.
Moderne øjenbeskyttelse. De uvex sportstyle står for en ny generation af innovative sikkerhedsbriller: et rent, sporty design, der kombinerer maksimal funktionalitet og beskyttelse– disse lette sikkerhedsbriller er en glæde for alle.
Generelle funktioner
  • Sporty, lette sikkerhedsbriller med kontureret linse for en fantastisk pasform på smalle eller bredere ansigter
  • Robust polycarbonat linse med gennemprøvet uvex supravision belægningsteknologi– permanent anti-dug og ridsefast linse
  • Rammefarve: antracit, blå
  • PC-objektiv: klar
Beskyttelsesfunktioner
  • Certificeret i overensstemmelse med EN 166 (personlig øjenbeskyttelse) og EN 170 (UV-filtre)
  • Mærkning: W 166 FT CE– 2C-1.2 W1 FTKN CE
  • UV400– 100 % beskyttelse mod farlig UVA- og UVB-stråling til 400 nm
Komfortfunktioner
  • Kombinationen af blød polstring omkring panden og ergonomisk formede arme med bløde ørestykker sikrer en behagelig og sikker pasform uden at skabe trykpunkter
  • Blødt, justerbart næsestykke gør det muligt at tilpasse brillerne til brugeren og sikrer en behagelig, skridsikker, trykfri pasform
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Linsetype Overvågning ETC
Linsebelægning Anti-dug
Farve Antracit, blå
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 166, EN 170
Linsefarve Klar
Produkttype Ergonomiske sikkerhedsbriller
Materiale Polycarbonat
Engangs Genanvendelig
Linse materiale Polycarbonat
Rammemateriale Plast
UV beskyttelse UV400
Rammetype Standard