Få mere at vide
uvex Sport Pink PU 65972 lav sko - bredde 11
Shop alle Uvex produkter
Størrelse:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Unit Size:
1 par
Description
Uvex 1 Sportssko 6597.2 S1 P SRC
- Moderne, ultralet og fleksibel S1 sikkerhedssko
- Fremstillet af syntetiske materialer, velegnet til personer, der er allergiske over for krom
- Alle sålmaterialer er fri for silikone-blødgøringsmidler og andre stoffer, der hæmmer malingen
- Opfylder ESD-specifikation med lækagemodstand mindre end 35 megaohm
- 100% metalfri Uvex Xenova™ tåkappe
- Kompakt design, anatomisk form, god sidestabilitet, ingen varmeledningsevne
- Ergonomisk designet ydersål bestående af dual-density polyurethan med fremragende skridsikkerhed
- Penetrationssikker, ikke-metallisk mellemsål i overensstemmelse med de nyeste sikkerhedsstandarder, begrænser ikke skoens fleksibilitet
- Fremstillet med nyudviklet teknologi for enestående bærekomfort, klimaoptimerende og åndbare materialer
- Næsten sømfri konstruktion lavet af højteknologiske materialer for at eliminere trykpunkter
- Udtagelig antistatisk behagelig indersål med fugttransportsystem og ekstra stødabsorbering omkring hæl og forfod
- Blød, polstring på krave og pløs
- Til lette anvendelser
- Certificeret med Uvex medicare til individuelle, ortopædiske indlægssåler og individuelle justeringer af sålenhed såsom samlet stigning, indvendig og udvendig stigning og andre løsninger
- Artikel nr. 6597.2
- Standard EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
- Størrelser: 35 til 43
Specifications
Specifications
| Farve | Pink (Pink) |
| Materiale | Tekstil |
| Størrelse | 43 |
| Sål materiale | Dual-density polyurethan (PU/PU) |
| Tå materiale | Komposit |
| Engangs | Genanvendelig |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | DA ISO 20345:2011 |
| Køn | Unisex |
| Passe | Standard bredde |
| Model- | Uvex 1 |
| Show More |