Få mere at vide
uvex Sport Occupational Black PU 65938 Lav sko - Bredde 11
Shop alle Uvex produkter
Størrelse:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Pakningsstørrelse:
1 par
Beskrivelse
Uvex 1 Sportssko 6593.8 O1 FO SRC
- Moderne, ultralet og fleksibel O1 arbejdssko uden tåkappe
- Fremstillet af syntetiske materialer, velegnet til personer, der er allergiske over for krom
- Alle sålmaterialer er fri for silikone-blødgøringsmidler og andre stoffer, der hæmmer malingen
- Opfylder ESD-specifikation med lækagemodstand mindre end 35 megaohm
- Ergonomisk designet ydersål bestående af dual-density polyurethan med fremragende skridsikkerhed
- Fremstillet med nyudviklet teknologi for enestående bærekomfort, klimaoptimerende og åndbare materialer
- Næsten sømfri konstruktion lavet af højteknologiske materialer for at eliminere trykpunkter
- Udtagelig antistatisk behagelig indersål med fugttransportsystem og ekstra stødabsorbering omkring hæl og forfod
- Blød, polstring på krave og pløs
- Til lette applikationer
- Certificeret med Uvex medicare til individuelle, ortopædiske indlægssåler og individuelle justeringer af sålenhed såsom samlet stigning, indvendig og udvendig stigning og andre løsninger
- Artikel nr. 6593.8
- Standard EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC
- Størrelser: 35 til 52
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Sort |
| Materiale | Tekstil |
| Størrelse | 47 |
| Sål materiale | Dual-density polyurethan (PU/PU) |
| Tå materiale | Almindelig tå |
| Engangs | Genanvendelig |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | DA ISO 20347:2012 |
| Køn | Unisex |
| Passe | Standard bredde |
| Model- | Uvex 1 |
| Vis mere |