Få mere at vide
uvex Sport Occupational Black PU 65938 Lav sko - Bredde 11
Artikelnummer. 17232671 Shop alle Uvex produkter
Størrelse:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Pakningsstørrelse:
1 par
Artikelnummer. 17232671
Brand: uvex 6593852
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilbyder førsteklasses bærekomfort; lav vægt, klimaoptimerer højteknologiske materialer og ergonomisk ydersål
Uvex 1 Sportssko 6593.8 O1 FO SRC
  • Moderne, ultralet og fleksibel O1 arbejdssko uden tåkappe
  • Fremstillet af syntetiske materialer, velegnet til personer, der er allergiske over for krom
  • Alle sålmaterialer er fri for silikone-blødgøringsmidler og andre stoffer, der hæmmer malingen
  • Opfylder ESD-specifikation med lækagemodstand mindre end 35 megaohm
  • Ergonomisk designet ydersål bestående af dual-density polyurethan med fremragende skridsikkerhed
  • Fremstillet med nyudviklet teknologi for enestående bærekomfort, klimaoptimerende og åndbare materialer
  • Næsten sømfri konstruktion lavet af højteknologiske materialer for at eliminere trykpunkter
  • Udtagelig antistatisk behagelig indersål med fugttransportsystem og ekstra stødabsorbering omkring hæl og forfod
  • Blød, polstring på krave og pløs
  • Til lette applikationer
  • Certificeret med Uvex medicare til individuelle, ortopædiske indlægssåler og individuelle justeringer af sålenhed såsom samlet stigning, indvendig og udvendig stigning og andre løsninger
  • Artikel nr. 6593.8
  • Standard EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC
  • Størrelser: 35 til 52
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Sort
Materiale Tekstil
Størrelse 52
Sål materiale Dual-density polyurethan (PU/PU)
Tå materiale Almindelig tå
Engangs Genanvendelig
Certificeringer/overholdelse (Europa) DA ISO 20347:2012
Køn Unisex
Passe Standard bredde
Model- Uvex 1
Latex fri Ja
Vandtæt Nej
EN ISO 20347 O1
Skridstyrkevurdering SRC
Produkttype ESD sikkerhedssko