Få mere at vide
uvex Sport Hygiene Hvid PU 65822 Lav sko - Bredde 11
Moderne, metalfri, ultralet og fleksibel S3 sikkerhedssko
Brand: uvex 6582243
704.23 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
Uvex 1 Sportshygiejnesko 6582.2 S3 SRC
- Overdel lavet af vandafvisende mikrofibermateriale, der er let at rengøre
- Minimum antal sømme for at reducere forurening
- Fremstillet af syntetisk materiale, velegnet til personer, der er allergiske over for krom
- Kan vaskes op til 30 °C
- Alle sålmaterialer fri for silikoner, blødgørere og andre stoffer, der hæmmer malingen
- Opfylder ESD-specifikation med volumen
- Modstand mindre end 35 megaohm
- 100% metalfri Uvex Xenova™ tåkappe
- Kompakt design, anatomisk form, god sidestabilitet, ingen varmeledningsevne
- Ergonomisk designet ydersål bestående af dual-density polyurethan med god stød, absorption og fremragende skridsikkerhed
- Penetrationssikker, ikke-metallisk mellemsål i overensstemmelse med de nyeste sikkerhedsstandarder
- Begrænser ikke skoens fleksibilitet
- Åndbare materialer
- Næsten sømfri konstruktion for at eliminere trykpunkter
- Udtagelig antistatisk komfort indersål med fugttransportsystem og ekstra stødabsorbering omkring hæl og forfod
- Blød polstring på krave og pløs
- Til lette applikationer
- Certificeret med Uvex medicare til individuelle, ortopædiske indlægssåler og individuelle justeringer af sålenhed såsom samlet stigning, indvendig og udvendig stigning og andre løsninger
- Artikel nr. 6582.2
- Standard EN ISO 20345:2011 S3 SRC
- Størrelser: 35 til 52
Tekniske data
Hvid | |
43 | |
Genanvendelig | |
Unisex | |
Uvex 1 | |
Nej | |
SRC |
Mikrofiber | |
Komposit | |
DA ISO 20345:2011 | |
Standard bredde | |
Ja | |
S3 | |
ESD sikkerhedssko |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
uvex Sport Hygiene Hvid PU 65822 Lav sko - Bredde 11 > Hvid, 65822 Lav sko, Bredde: 11, Størrelse: 43
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion