Få mere at vide
uvex Sport Hygiene Hvid PU 65818 Lav Sko - Bredde 11
Artikelnummer. 17212411 Shop alle Uvex produkter
Størrelse:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Pakningsstørrelse:
1 par
Artikelnummer. 17212411
Brand: uvex 6581842
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Moderne, metalfri, ultralet og fleksibel S2 sikkerhedssko
Uvex 1 Sportshygiejnesko 6581.8 S2 SRC
  • Overdel lavet af vandafvisende mikrofibermateriale, der er let at rengøre
    • Minimum antal sømme for at reducere forurening
    • Fremstillet af syntetisk materiale, velegnet til personer, der er allergiske over for krom
  • Kan vaskes op til 30 °C
  • Alle sålmaterialer fri for silikoner, blødgørere og andre stoffer, der hæmmer malingen
  • Opfylder ESD-specifikation med volumen
  • Modstand mindre end 35 megaohm
  • 100% metalfri Uvex Xenova™ tåkappe
  • Kompakt design, anatomisk form, god sidestabilitet, ingen varmeledningsevne
  • Ergonomisk designet ydersål bestående af dual-density polyurethan med god stød, absorption og fremragende skridsikkerhed
  • Åndbare materialer
  • Næsten sømfri konstruktion for at eliminere trykpunkter
  • Udtagelig antistatisk komfort indersål med fugttransportsystem og ekstra stødabsorbering omkring hæl og forfod
  • Blød polstring på krave og pløs
  • Til lette anvendelser
  • Certificeret med Uvex medicare til individuelle, ortopædiske indlægssåler og individuelle justeringer af sålenhed såsom samlet stigning, indvendig og udvendig stigning og andre løsninger
  • Artikel nr. 6581.8
  • Standard EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Størrelser: 35 til 52
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Hvid
Materiale Mikrofiber
Størrelse 42
Tå materiale Komposit
Engangs Genanvendelig
Certificeringer/overholdelse (Europa) DA ISO 20345:2011
Køn Unisex
Passe Standard bredde
Model- Uvex 1
Latex fri Ja
Vandtæt Nej
EN ISO 20345 S2
Skridstyrkevurdering SRC
Produkttype ESD sikkerhedssko