Få mere at vide
uvex Sport Sort PU 65988 Lav sko - Bredde 11
Artikelnummer. 17263011 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Pakningsstørrelse:
1 par
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
17263011 35 -
17273011 36 -
17283011 37 -
17293011 38 -
17203021 39 -
17213021 40 -
17223021 41 -
17233021 42 1 par
17243021 43 -
17253021 44 -
17263021 45 -
17273021 46 -
17283021 47 -
17293021 48 1 par
17203031 49 -
17213031 50 1 par
17223031 51 -
17233031 52 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Artikelnummer. 17263011 Leverandør uvex Leverandørnr. 6598835
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1005.00 DKK
    933.06 DKK / 1 par
    Spare 71.94 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 21-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilbyder førsteklasses bærekomfort med et sporty design; lav vægt, klimaoptimerer højteknologiske materialer og ergonomisk ydersål
Uvex 1 Sportssko 6598.8 S1 SRC
  • Moderne, ultralet og fleksibel S1 sikkerhedssko
  • Fremstillet af syntetiske materialer, velegnet til personer, der er allergiske over for krom
  • Alle sålmaterialer er fri for silikone-blødgøringsmidler og andre stoffer, der hæmmer malingen
  • Opfylder ESD-specifikation med lækagemodstand mindre end 35 megaohm
  • 100% metalfri Uvex Xenova™ tåkappe
  • Kompakt design, anatomisk form, god sidestabilitet, ingen varmeledningsevne
  • Ergonomisk designet ydersål bestående af dual-density polyurethan med fremragende skridsikkerhed
  • Fremstillet med nyudviklet teknologi for enestående bærekomfort, klimaoptimerende og åndbare materialer
  • Næsten sømfri konstruktion lavet af højteknologiske materialer for at eliminere trykpunkter
  • Udtagelig antistatisk behagelig indersål med fugttransportsystem og ekstra stødabsorbering omkring hæl og forfod
  • Blød, polstring på krave og pløs
  • Til lette applikationer
  • Certificeret med Uvex medicare til individuelle, ortopædiske indlægssåler og individuelle justeringer af sålenhed såsom samlet stigning, indvendig og udvendig stigning og andre løsninger
  • Artikel nr. 6598.8
  • Standard EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Størrelser: 35 til 52
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Sort
Materiale Tekstil
Størrelse 35
Sål materiale Dual-density polyurethan (PU/PU)
Tå materiale Komposit
Engangs Genanvendelig
Certificeringer/overholdelse (Europa) DA ISO 20345:2011
Køn Unisex
Passe Standard bredde
Model- Uvex 1
Latex fri Ja
Vandtæt Nej
EN ISO 20345 S1
Skridstyrkevurdering SRC
Produkttype ESD sikkerhedssko