Få mere at vide
uvex Sport Sort PU 65902 Lav Sko - Bredde 11
Artikelnummer. 17222511 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17222511 35
17232511 36
17242511 37
17252511 38
17262511 39
17272511 40
17282511 41
17292511 42
17202521 43
17212521 44
17222521 45
17232521 46
17242521 47
17252521 48
17262521 49
17272521 50
17282521 51
17292521 52
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Artikelnummer. 17222511 Leverandør uvex Leverandørnr. 6590235
Forventet forsendelse: 10-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilbyder førsteklasses bærekomfort; lav vægt, klimaoptimerer højteknologiske materialer og ergonomisk ydersål
Uvex 1 Sportssko 6590.2 S1 P SRC
  • Moderne, ultralet og fleksibel S1 sikkerhedssko
  • Fremstillet af syntetiske materialer, velegnet til personer, der er allergiske over for krom
  • Alle sålmaterialer er fri for silikone-blødgøringsmidler og andre stoffer, der hæmmer malingen
  • Opfylder ESD-specifikation med lækagemodstand mindre end 35 megaohm
  • 100% metalfri Uvex Xenova™ tåkappe
  • Kompakt design, anatomisk form, god sidestabilitet, ingen varmeledningsevne
  • Ergonomisk designet ydersål bestående af dual-density polyurethan med fremragende skridsikkerhed
  • Penetrationssikker, ikke-metallisk mellemsål i overensstemmelse med de nyeste sikkerhedsstandarder, hvilket ikke begrænser fleksibiliteten
  • Fremstillet med nyudviklet teknologi for enestående bærekomfort
  • Uvex Climazone teknologi for optimal bærekomfort
  • Næsten sømfri konstruktion lavet af højteknologiske materialer for at eliminere trykpunkter
  • Udtagelig antistatisk behagelig indersål med fugttransportsystem og ekstra stødabsorbering omkring hæl og forfod
  • Blød, polstring på krave og pløs
  • Til lette applikationer
  • Certificeret med Uvex medicare til individuelle, ortopædiske indlægssåler og individuelle justeringer af sålenhed såsom samlet stigning, indvendig og udvendig stigning og andre løsninger
  • Artikel nr. 6590.2
  • Standard EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
  • Størrelser: 35 til 52
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Sort
Materiale Tekstil
Størrelse 35
Sål materiale Dual-density polyurethan (PU/PU)
Tå materiale Komposit
Engangs Genanvendelig
Certificeringer/overholdelse (Europa) DA ISO 20345:2011
Køn Unisex
Passe Standard bredde
Model- Uvex 1
Latex fri Ja
Vandtæt Nej
EN ISO 20345 S1
Skridstyrkevurdering SRC
Produkttype ESD sikkerhedssko