Få mere at vide
Steris™ Spor Klenz RTU Euro
Artikelnummer. 15396810
Skift visning
Volumen (metrisk):
850 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
15396810 850 ml Pakke med 4
1 options
Artikelnummer. 15396810 Leverandør Steris™ Leverandørnr. 6525M2EC
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Praktisk, klar-til-brug kold steriliseringsmiddel specielt formuleret til brug på hårde miljømæssige overflader. Steris™ Spor Klenz RTU Euro er en stabiliseret blanding af kemikalier, der giver hurtig, effektiv mikrobiel kontrol.
  • Hurtig, effektiv mikrobiel kontrol mod bakterier, svampe, vira og bakteriesporer, der er dokumenteret at bruge AOAC og EN-protokoller.
  • Velegnet til brug som steriliseringsmiddel, sporicid, desinfektionsmiddel eller desinfektionsmiddel.
  • Filtreret til 0,22 mikron.
  • Velegnet til sterilisering og desinficering af hårde overflader.
  • Velegnet til brug i farmaceutiske, medicinsk udstyr, biotek og kosmetiske produktionsfaciliteter.
  • Alle aktive ingredienser er anmeldt i henhold til EU's biociddirektiv (BPD).
  • Lav toksicitetsprofil.
  • Kræver ingen blanding eller aktivering og kan genbruges i op til 14 dage.
  • Hvert parti er fuldt sporbart og dokumenteret med et analysecertifikat inklusive filtrering og USP sterilitet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Sporicid/desinfektionsmiddel
Til brug med (applikation) Mikrobiel kontrol mod bakterier, svampe, vira og bakteriesporer, der er dokumenteret ved brug AOAC og EN-protokoller.
Mængde 4/Cs.
Volumen (metrisk) 850 ml
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Spor-Klenz Ready to Use Sporicide/Disinfectant
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask hænderne grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetic acid, Hydrogen peroxide