missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

R&D Systems™ SPOP-i-6lc

Artikelnummer. 18736196
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
18736196 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18736196 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. 7498/10
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

A Tocris product, part of R&D Systems. SPOP E3 ubiquitin ligase inhibitor

SPOP-i-6lc is a selective SPOP E3 ubiquitin ligase inhibitor (IC50 = 2.1 μM and 3.5 μM, in A498 and OS-RC-2 cell lines, respectively). In vitro, SPOP-i-6lc suppresses viability and proliferation of A498 and OS-RC-2 kidney cancer cell lines. SPOP-i-6lc leads to the accumulation of tumor suppressors PTEN and DUSP7 and decreased levels of phosphorylated AKT and ERK in clear-cell renal cell carcinoma (ccRCC) cell lines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,5-Dihydro-2-imino-10-methyl-N-[2-(4-methyl-1-piperazinyl)ethyl]-5-oxo-1-[2-(2-thienyl)ethyl]-2 H-dipyrido[1,2-a:2 ',3 '-d]pyrimidine-3-carboxamide
CAS 2136270-56-7
Mængde 10 mg
Produktlinje Tocris
Mål Ubiquitin Ligase (E3) Inhibitors
Molekylær formel C26H31N7O2S
Renhed 98%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.