Få mere at vide
Buerkle™ Ske spatel, rustfrit stål
Artikelnummer. 16359551 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
180 mm
300 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
16359551 180 mm -
16369551 300 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16359551 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 53860022
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Spoon spatelen i rustfrit stål kan bruges i mange forskellige applikationer. Den dobbeltsidede multifunktionsske er en ske på den ene side og en spatel på den anden. Polyskeen er ideel til brug i kemi, medicinalindustrien, kosmetik og fødevareindustrien.
  • Dobbeltsidet funktion, en ske på den ene side og en spatel på den anden
  • Rustfrit stål (1.4301), fremstillet af et enkelt stykke
  • Højglanspoleret
  • Ingen kanter, sprækker eller underskæringer, på grund af dette kan produktrester eller rengøringsmidler ikke aflejres, og muligheden for krydskontaminering eller urenheder er udelukket
  • Til prøveudtagning og behandling af en række medier såsom pulvere, granulater, pastaer og væsker
  • Ideel til brug i kemi, medicinalindustrien, kosmetik og fødevareindustrien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1
Oversigt Poly-ske
Autoklaverbar Autoklaverbar
Form Flad spatelende, skeende
Kapacitet (engelsk) 0,14 oz.
Kapacitet (metrisk) 4 mL
Farve Sølv
Certificeringer/compliance Materialecertifikat
Produkttype Poly ske
Til brug med (applikation) Mad
Farve på håndtag Sølv
Længde (engelsk) 7,09 tommer.
Bladmateriale Rustfrit stål (1.4301)
Håndtag Materiale Rustfrit stål (1.4301)
Materiale Rustfrit stål (4301)
Længde (metrisk) 180 mm