Få mere at vide
Sponge Nickel, A-7063, promoted with 1% Molybdenum, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nickel |
| Udseende | Suspensions |
| Mængde | 500 g |
| Lugt | Odorless |
| Form | Slurry |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |