Få mere at vide
Sponge Nickel, A-7063, promoted with 1% Molybdenum, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15462057
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15462057 100 g 100g
15472057 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15462057 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044869.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 7697-37-2
Molekylær formel HNO3
Molekylvægt (g/mol) 63.01
MDL nummer MFCD00011349
InChI nøgle GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
IUPAC navn nitric acid
SMIL O[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel
Udseende Suspensions
Mængde 100 g
Lugt Odorless
Form Slurry
Opløselighedsinformation Insoluble in water.